Learn More
Pentan, ≥99 %, spektrophotometrischer Grad, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ Artikelnummer.: 15611470
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pentan, ≥99 %, spektrophotometrischer Grad, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15611470
2 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15611470
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 1549542L
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentan
Schmelzpunkt -131 °C
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 36 °C bis 37 °C
Menge 2 l
Explosionsgrenze 0.083
Flammpunkt −49 °C (−56.2 °F)
Zündpunkt 500 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.356
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
Dampfdruck 26.98 psi (55 °C), 8.4 psi (20 °C)
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Formelmasse 72.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Spektrophotometrisch
Name des Produkts
Pentan, ≥99 %, spektrophotometrischer Grad, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ >