Learn More
n-Pentan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10703171
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Pentan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10703171
Marke: Thermo Scientific Acros 167875000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
N-Pentan, >-99 %, C5H12, CAS-Nummer 109-66-0, Tetraspot, N-Pentan, Amylhydrid, Pentan, Pentanen, Pentani, Pentanpolitur, Zellysolve a, Tetrafum, Tetrakil, 2,5 l, max. 0,009 bei 240 nm, max. 0,018 bei 230 nm, max. 0,046 bei 220 nm, max. 0,222 bei 210 nm, max. 0,699 bei 200 nm, 99+ %, 01, 130, 36,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentane
Schmelzpunkt -130.0°C
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.009 max. at 240nm, 0.018 max. at 230nm, 0.046 max. at 220nm, 0.222 max. at 210nm, 0.699 max. at 200nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6260g/mL
Siedepunkt 36.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −49°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.358
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.626
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
Viskosität 0.25 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 130
Wasser 0.01% max.
Merck Index 15, 7228
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0469991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer167875000,167870025
ChargennummerA0462834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Artikelnummer167875000,167870025
ChargennummerA0450734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer167875000,167870025
ChargennummerA0398765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer167875000,167870025
ChargennummerA0413805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer167875000,167870025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
n-Pentan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals >