Learn More
Buerkle™ Pendel-Becher, PP
Die Kombination aus Becher und langem Griff eignet sich zum Entnehmen von Flüssigkeitsproben. Buerkle™ Probenbecher sind für Anwendungen in den Bereichen Labor, Industrie und Wasseraufbereitung geeignet.
60.50 CHF - 76.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Water Sampler |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Modell | Pendel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10461183
|
Buerkle™
5354-5050 |
600 mL |
76.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10222371
|
Buerkle™
5354-5100 |
1000 mL |
60.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10272461
|
Buerkle™
5354-5200 |
2000 mL |
65.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Stärke und Haltbarkeit
- Lieferbar in drei Modellen: Laborschaufel, Winkelbecher und Pendelbecher
- Laborschaufel: für aggressive Flüssigkeiten, starker Polypropylengriff, keine Metallteile
- Winkelbecher: anpassbar an verschiedene Behälterformen durch anpassbare Winkeleinstellungen (bis zu 90°
- Pendelschaufel: lieferbar in Polypropylen und Edelstahl, schwingt automatisch in eine horizontale Position, kein Verschütten mehr, für tiefe und schmale Schäfte geeignet
- Laborschaufel besitzt einen integrierten Griff, Winkel- und Pendelbecher besitzen ein integriertes Einrastgelenk für Teleskopstangen
- Ideal für die Probenahme aus Bädern, Behältern, Schäften, offene Gewässern und anderen großen Flüssigkeitsbehältnissen
- Teleskopstangen sind separat in drei verschiedenen Größen lieferbar, Tiefen von 6 m können erreicht werden
Spezifikation
Water Sampler | |
Not Autoclavable | |
Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung |
Polypropylen | |
Pendel |
Exchangeable tool for Buerkle™ Telescopic Rod.