Learn More
Buerkle™ Pendel-Becher, PP
Die Kombination aus Becher und langem Griff eignet sich zum Entnehmen von Flüssigkeitsproben. Buerkle™ Probenbecher sind für Anwendungen in den Bereichen Labor, Industrie und Wasseraufbereitung geeignet.
Marke: Buerkle™ 5354-5200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
Spezifikation
Water Sampler | |
Not Autoclavable | |
2000 mL | |
Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung |
Polypropylen | |
67.63 oz. | |
Pendel |
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pendel-Becher, PP > Material: Polypropylen; Volumen: 2000 ml; Pendel
Exchangeable tool for Buerkle™ Telescopic Rod.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur