Learn More
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Sprechgarnitur
Click to view available options
Modell:
PELTOR™ ProTac III Headset, Kopfband
PELTOR™ ProTac III Headset, Schutzhelm
PELTOR™ ProTac III schmales Headset, Kopfband
Rauschunterdrückung (NRR):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Beschreibung
- Der Gehörschutz hilft, sich vor schädlichem Lärm zu schützen und gleichzeitig Umgebungsgeräusche zu wahrzunehmen
- Die integrierte schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Hören von Umgebungsgeräuschen wie Gesprächen, Maschinengeräuschen und Warnsignalen
- 3,5-mm-Buchse zum Anschluss an Ihr Mobiltelefon oder 2-Wege-Radio, um den Anruf direkt im Ohr zu hören
- Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen. Eine Warnung bei niedrigem Akkustand informiert, wann Sie die Batterien wechseln müssen
- Sprachgesteuertes Menüsystem, sodass Sie Ihr Headset nicht abnehmen müssen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Gehörschutzausführung | Ohrenschützer |
Modell | PELTOR™ ProTac III schmales Headset, Kopfband |
Rauschunterdrückung (NRR) | 19 dB, 21 dB |
Produkttyp | Kommunikations-Headset mit Gehörschutz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Sprechgarnitur >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur