Learn More
3M™ PELTOR™ ProTac™ III schmaler Kopfhörerbügel
Trägt zum Schutz vor schädlichem Lärm bei und ermöglicht dabei das Hören von Umgebungsgeräuschen unterhalb von 82 dB.
Marke: 3M™ 7100088456
82.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Integrierte Geräuschpegel-abhängige Funktion ermöglicht dem Träger die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen, wie z. B. Gesprächen, Maschinengeräuschen und Warnsignalen
- 3.5 mm Stereoeingang (beschränkt auf 82 dB) für den Anschluss an externe Geräte (z. B. Mobiltelefon, Mobilfunk, Funkgeräte und iPod)
- Durch das sprachgestützte Menüsystem muss das Headset nicht abgenommen werden, um Einstellungen zu ändern
- Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden Nichtgebrauch aus, um Energie zu sparen
- Warnung bei niedriger Akkuladung
- Um die Korrosion durch Schweiß zu verringern, befindet sich die Elektronik im äußeren Teil der Ohrmuschel
Spezifikation
Schwarz | |
Gehörschutz mit Kopfbügel am Headset |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ ProTac™ III schmaler Kopfhörerbügel > Schmaler Kopfhörerbügel, Gehörschutz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur