Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer
Idealer Schutz durch eine Vielzahl von Lärmquellen am Arbeitsplatz und bei Freizeitaktivitäten. 3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer bieten vielseitigen Schutz für Aufgaben mit kurzer und langer Dauer.
28.00 CHF - 719.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 352-3:2002 |
---|---|
Produkttyp | Kapselgehörschutz |
Produktcode | Marke | Modell | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15709697
|
3M™
7000038206 |
H510P3E-469-GB, Schutzhelm | N/A | ||||||
15709907
|
3M™
7000107744 |
H510P3A-405 – GU, Schutzhelm | N/A | ||||||
15719707
|
3M™
7000039617 |
H510P3E-405-GU, Schutzhelm |
610.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15719857
|
3M™
7000103737 |
H510A-470-GB, Kopfband |
28.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15719907
|
3M™
7000107745 |
H510P3B-405-GU, Schutzhelm | N/A | ||||||
17281806
|
3M™
7000039618 |
H510B-403-GU, Nackenband |
301.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15729857
|
3M™
7000103738 |
H510F-459-GB, Kopfband | N/A | ||||||
15729907
|
3M™
7000107747 |
H510P3EA-405-GU, Schutzhelm | N/A | ||||||
15739907
|
3M™
7000107750 |
H510P3G-405-GU, Schutzhelm | N/A | ||||||
15749907
|
3M™
7000107751 |
H510P3H-405-GU, Schutzhelm | N/A | ||||||
15759907
|
3M™
7000107752 |
H510P3K-405-GU, Schutzhelm | N/A | ||||||
15769907
|
3M™
7000107753 |
H510P3A-405-GU, Schutzhelm | N/A | ||||||
15789727
|
3M™
7000043332 |
H510P3AF-405-GU, Schutzhelm | N/A | ||||||
15799687
|
3M™
7000038205 |
H510F-404-GU, Kopfband |
362.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Sehr flaches Design, das Auffälligkeit minimiert
- Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
- Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
Spezifikation
CE-Zulassung, EN 352-3:2002 | |
Kapselgehörschutz |