Learn More
3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio Headset
3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio Headset mit integriertem FM-Radio und einer schallpegelabhängigen Funktion zur Verbesserung der Sicherheit und Motivationssteigerung von Trägern in lärmbelasteter Umgebung.
276.00 CHF
Spezifikation
Geräuschpegel | 30 dB |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Modell | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Modell | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15739997
|
3M™
7000108538 |
Verstärkter Sicherheitshelm, Funkhörer-Headset | Befestigter Sicherheitshelm | 430 g |
276.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15779987
|
3M™
7000108376 |
Funk-Headset | Kopfband | 400 g |
276.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig Radio
- Ausgezeichneter FM-Radioempfang
- Die schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen und die Verständigung mit Kollegen
- 3,5 mm-Stereo-Audioeingangsstecker für den Anschluss externer Geräte
- Betriebszeit ca. 70 Stunden
- Dank des Flex-Systems müssen Sie das Kabel nur austauschen, wenn Sie Ihren Funkgerätehersteller aktualisieren oder ändern, das teure Teil, das Headset, kann weiterverwendet werden
Spezifikation
30 dB | |
CE-Kennzeichnung |