Learn More
3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio Headset
3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio Headset mit integriertem FM-Radio und einer schallpegelabhängigen Funktion zur Verbesserung der Sicherheit und Motivationssteigerung von Trägern in lärmbelasteter Umgebung.
Marke: 3M™ 7000108376
142.00 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig Radio
- Ausgezeichneter FM-Radioempfang
- Die schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen und die Verständigung mit Kollegen
- 3,5 mm-Stereo-Audioeingangsstecker für den Anschluss externer Geräte
- Betriebszeit ca. 70 Stunden
- Dank des Flex-Systems müssen Sie das Kabel nur austauschen, wenn Sie Ihren Funkgerätehersteller aktualisieren oder ändern, das teure Teil, das Headset, kann weiterverwendet werden
Spezifikation
Funk-Headset | |
30 dB | |
CE-Kennzeichnung |
Kopfband | |
400 g |