Learn More
Cytiva Stopfen aus PEEK
Ermöglicht den Anschluss von HiTrap Säulen an eine Spritze, eine Laborpumpe oder ein Chromatographiesystem. Cytiva PEEK-Verschlussstopfen werden verwendet, um die Oberseite einer Chromatographiesäule, z. B. vorgepackte HiTrap™ Säulen, zu versiegeln. Fingertight oder standardmäßige 1/16-Zoll-Verschlussstopfen oder standardmäßige 5/16-Zoll-Verschlussstopfen lieferbar.
70.25 CHF - 83.95 CHF
Spezifikation
Typ | Verschlussstopfen |
---|---|
Material | PEEK |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Chromatographiesäulen |
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11380052
|
Cytiva
18-1112-52 |
Verschlussstopfen 1/16 Zoll außen |
70.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11779555
|
Cytiva
11-0003-55 |
Enge Verschlussstopfen 1/16 Zoll, männlich |
83.95 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Konstruktion von HiTrap-Säulen mit Ein- und Auslass macht Säulenverbindungsstücke bei Verwendung mit Chromatographiesystemen vom Typ ÄKTAdesign™ überflüssig. Über diese Verbindungsstücke ist auch der Anschluss an eine Spritze, Laborpumpe oder ein Chromatographiesystem wie das FPLC™-System möglich.- Aus beständigem Polyetheretherketon (PEEK)
- An jede HiTrap-Säule wird bei der Lieferung ein FingerTight-Verschlussstopfen angebracht
- Erhältlich in schmaler (1/16), Standard-1/16 und Standard-5/16-Ausführung.
Spezifikation
Verschlussstopfen | |
PEEK | |
Chromatographiesäulen |