Learn More
Cytiva Stopfen aus PEEK
Ermöglicht den Anschluss von HiTrap Säulen an eine Spritze, eine Laborpumpe oder ein Chromatographiesystem. Cytiva PEEK-Verschlussstopfen werden verwendet, um die Oberseite einer Chromatographiesäule, z. B. vorgepackte HiTrap™ Säulen, zu versiegeln. Fingertight oder standardmäßige 1/16-Zoll-Verschlussstopfen oder standardmäßige 5/16-Zoll-Verschlussstopfen lieferbar.
Marke: Cytiva 18-1112-52
Beschreibung
Die Konstruktion von HiTrap-Säulen mit Ein- und Auslass macht Säulenverbindungsstücke bei Verwendung mit Chromatographiesystemen vom Typ ÄKTAdesign™ überflüssig. Über diese Verbindungsstücke ist auch der Anschluss an eine Spritze, Laborpumpe oder ein Chromatographiesystem wie das FPLC™-System möglich.- Aus beständigem Polyetheretherketon (PEEK)
- An jede HiTrap-Säule wird bei der Lieferung ein FingerTight-Verschlussstopfen angebracht
- Erhältlich in schmaler (1/16), Standard-1/16 und Standard-5/16-Ausführung.
Spezifikation
Verschlussstopfen | |
6er-Pckg. | |
Chromatographiesäulen |
Verschlussstopfen 1/16 Zoll außen | |
PEEK |