Learn More
Hamilton™ RCX-30 aus PEEK
1345.00 CHF - 1565.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 7 µm
Stationäre Phase RCX-30
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Säulenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10656783
Unterlagen ansehen
Hamilton™
79877
2 mEq/Säule
1565.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10186870
Unterlagen ansehen
Hamilton™
79370
1,2 mEq/Säule
1345.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol Porengrösse 100Å
Kovalent modifiziert mit Trimethylammonium
Stabil von pH 0-13
Starker Anionentauscher
Austauschkapazität: 1,0 meq/gm
Hohe Kapazität für die Trennung von eng verwandten Kohlehydraten
Isokratisch oder Gradient
Ideal für RI oder PAD
Säulengehäuse aus PEEK.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,6/250 PEEKmm
Partikelgrösse: 7μm
Spezifikation
Spezifikation
7 µm
RCX-30
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ RCX-30 aus PEEK