Learn More
Hamilton™ RCX-30 aus PEEK
Marke:  Hamilton™ 79370
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10186870
  • 1345.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol Porengrösse 100Å
Kovalent modifiziert mit Trimethylammonium
Stabil von pH 0-13
Starker Anionentauscher
Austauschkapazität: 1,0 meq/gm
Hohe Kapazität für die Trennung von eng verwandten Kohlehydraten
Isokratisch oder Gradient
Ideal für RI oder PAD
Säulengehäuse aus PEEK.
Andere Säulen- und Partikelgrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 2 Kartuschen (3,0/8,0mm) - PEEK
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 4,6/150 PEEKmm
Partikelgrösse: 7μm
Spezifikation
Spezifikation
1,2 mEq/Säule
7 µm
RCX-30
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ RCX-30 aus PEEK > Säulenkapazität:1.2meq/Säule