Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Flaschen mit konischem Verbindungsboden
Speziell für die Destillation und Verdampfung mit einfacher Probenentnahme. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03031437
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10087780
  • 97.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12383
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Borosilikatglas, Duran Glas
14/23 NS
64 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Flaschen mit konischem Verbindungsboden > Fassungsvermögen:100 ml; 14/23 NS-Hülse; Durchmesser:64mm