Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Spitzkolben, mit NS
Spitzkolben werden zur Verarbeitung von kleinen Substanzmengen verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 241952501
264.10 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verabeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw.- Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
62 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
100 mL | |
Kleine Reaktionen; Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Erhitzen kleiner Mengen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Verdampfen von Flüssigkeiten; Geeignet für die Montage auf Stativen | |
Autoklavierbar |