Learn More
PEA-15 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
231.00 CHF - 549.00 CHF
Spezifikation
Antigen | PEA-15 |
---|---|
Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18657250
|
Novus Biologicals
NBP2-93741-0.02ml |
0.02 mL |
231.00 CHF
0.02 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18665200
|
Novus Biologicals
NBP2-93741-0.1ml |
0.1 mL |
549.00 CHF
0.10 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
PEA-15 Polyclonal antibody specifically detects PEA-15 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
PEA-15 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers | |
PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
8682 | |
IgG | |
Affinity purified |
Western Blot 1:500-1:2000 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse | |
HMAT115kD, PEA-15, PED15 kDa phosphoprotein enriched in astrocytes, phosphoprotein enriched in astrocytes 15, Phosphoprotein enriched in diabetes | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human PEA15 (NP_003759.1). MAEYGTLLQDLTNNITLEDLEQLKSACKEDIPSEKSEEITTGSAWFSFLESHNKLDKDNLSYIEHIFEISRRPDLLTMVVDYRTRVLKISEEDELDTKLTRIPSAKKYKDIIRQPSEEEIIKLAPPPKKA | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |