Learn More
PEA-15 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-93741-0.02ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PEA-15 Polyclonal antibody specifically detects PEA-15 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
PEA-15 | |
Polyclonal | |
Western Blot 1:500-1:2000 | |
HMAT115kD, PEA-15, PED15 kDa phosphoprotein enriched in astrocytes, phosphoprotein enriched in astrocytes 15, Phosphoprotein enriched in diabetes | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-130 of human PEA15 (NP_003759.1). MAEYGTLLQDLTNNITLEDLEQLKSACKEDIPSEKSEEITTGSAWFSFLESHNKLDKDNLSYIEHIFEISRRPDLLTMVVDYRTRVLKISEEDELDTKLTRIPSAKKYKDIIRQPSEEEIIKLAPPPKKA | |
0.02 mL | |
Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers | |
8682 | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Western Blot | |
Unconjugated | |
PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PEA-15 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.02 mL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur