Learn More
Fisherbrand™ Tank aus PE mit Füllstandsensor
Holds 30 or 60L. Fisher Scientific™ PE Tank with Level Sensor is equipped with a CO2 scavenger to capture and remove carbon dioxide.
959.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Accu500 |
---|---|
Typ | Tank, PE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseraufbereitung |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15479679
|
Fisherbrand™
RATANK030 |
30 L |
959.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15489679
|
Fisherbrand™
RATANK060 |
60 L |
1735.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Level sensor indicates amount of liquid in tank
- Tank vent filter includes CO2 scavenger to protect purified water from atmospheric degradation.
- Available in 30L or 60L
Spezifikation
Accu500 | |
Tank, PE | |
Wasseraufbereitung | |
Polyethylen |