Learn More
Fisherbrand™ Tank aus PE mit Füllstandsensor
Holds 30 or 60L. Fisher Scientific™ PE Tank with Level Sensor is equipped with a CO2 scavenger to capture and remove carbon dioxide.
Marke: Fisherbrand™ RATANK030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Level sensor indicates amount of liquid in tank
- Tank vent filter includes CO2 scavenger to protect purified water from atmospheric degradation.
- Available in 30L or 60L
Spezifikation
30 L | |
Tank, PE | |
Polyethylen |
Accu500 | |
Wasseraufbereitung |