Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
auf Anfrage
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17856516
|
asecos™
40045 |
220 L | 930.00 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
17876506
|
asecos™
40049 |
220 L | 1330.00 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
17866396
|
asecos™
40042 |
440 L | 1300.00 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
17876446
|
asecos™
39195 |
520 L | 900.00 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: verzinkt
Spezifikation
Blau | |
Polyethylen | |
Painted Spill Sump |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost