Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke: asecos™ 40045
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: verzinkt
Spezifikation
Blau | |
220 L | |
Painted Spill Sump | |
1330.00 mm | |
1330.00 mm | |
385.00 mm | |
930.00 mm | |
43.9 kg |
58.1 gal. | |
Polyethylen | |
52.36 in. | |
52.36 in. | |
15.16 in. | |
36.61 in. | |
96.78 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost > Capacity: 220 L, Depth: 930 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur