Learn More
Fisherbrand™ Schnappverschluss aus PE, transparent, für Fläschchen mit Schnappverschluss
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
5.05 CHF - 74.61 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11797607
|
Fisherbrand™
18 08 0913 |
18 mm |
72.63 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11797617
|
Fisherbrand™
22 08 0794 |
22 mm |
74.61 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11510565
|
Fisherbrand™
22 08 0794 |
22 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Schnappverschluss aus PE
- Durchsichtig
- Oben geschlossen
- Die Schnappverschlüsse lassen sich leicht anbringen und entfernen, sodass keine Werkzeuge zum Bördeln und Entdeckeln erforderlich sind
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
Schnappverschluss |