Learn More
Kartell™ PE/PP Pipettengläser
Robustes Gefäß zur Lagerung von Pipetten.
Marke: Kartell™ 0021800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Robuster Behälter zur Aufbewahrung von Pipetten.
- Dämpfung aus Polypropylen zur Vermeidung von gesplitterten Enden
- Glas bei 120°C autoklavierbar
- Standfest durch verschweißte, gebördelte Unterseite
- Dicht schließende Abdeckung zum Schutz während des Transports
Bestellinformation
Durchmesser metrisch
Spezifikation
Lagerung von Pipetten | |
162 mm | |
Pipettenglas |
650 mm | |
PE/PP |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ PE/PP Pipettengläser >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur