Learn More
Kartell™ PE/PP Automatische Bürette-Scheiben
Wäscht Mohr Büretten schnell und sicher. Kartell™ Automatische Büttenwaschanlagen leiten kontaminiertes Wasser von Büretten ab, bevor automatisch nachgefüllt wird.
Marke:  Kartell™ 0021500
Artikelnummer. 10395821
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wäscht Mohr Büretten schnell und sicher.Kartell™ Automatische Büttenwaschanlagen leiten kontaminiertes Wasser von Büretten ab, bevor automatisch nachgefüllt wird.
  • Spülgerät aus Polyethylen wird über eine Sprühdüse gefüllt, die sich oben auf dem Rand über dem Siphon befindet
  • Das kontaminierte Wasser fließt durch einen Abfluss mit großem Durchmesser am niedrigsten Punkt des Spülgeräts ab
  • Büretten werden in Bürettenkörben gehalten, wodurch Bruch während des Prozesses auf einem Minimum bleibt; separat erhältlich
  • Zusätzliche Körbe können zum Vorweichen während der Verwendung des Spülgeräts genutzt werden
  • Auslassschläuche zum Ableiten des kontaminierten Wassers sind separat erhältlich
  • Empfohlene Grundausstattung:
    • Büretten-Spülgerät
    • 2 Bürettenkörbe
    • 2 Verlängerungsgriffe für Körbe
    • Bürettengefäß
Bestellinformation
Durchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
Waschen von Büretten nach Mohr
170 mm
Automatische Bürettenspülung
990 mm
Waschen von Büretten nach Mohr
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Kartell™ PE/PP Automatische Bürette-Scheiben > Abmessungen: 170 Durchmesser x 990 mm Höhe