Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit PE Palette
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 264.2 gal. |
Kapazität (metrisch) | 1000 L |
Material | Polyethylen |
Typ | IBC Spill Pallet |
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
- Ideal zum Abstellen von 1.000-Liter-Behältern oder kleineren Gebinden
- Traglast 2.000 kg je Stellplatz je nach Eigengewicht des IBC
- Geeignet für Flussigkeiten mit einem maximal spezifischen Gewicht von 1.800 kg/m³
Spezifikation
Blau | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
1430.00 mm |
264.2 gal. | |
Polyethylen | |
56.30 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit PE Palette