Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit PE Palette
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 15480
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816506
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
  • Ideal zum Abstellen von 1.000-Liter-Behältern oder kleineren Gebinden
  • Traglast 2.000 kg je Stellplatz je nach Eigengewicht des IBC
  • Geeignet für Flussigkeiten mit einem maximal spezifischen Gewicht von 1.800 kg/m³
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
2260.00 mm
2260.00 mm
745.00 mm
1430.00 mm
141 kg
264.2 gal.
Polyethylen
88.98 in.
88.98 in.
29.33 in.
56.30 in.
310.85 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit PE Palette > Width: 2260 mm