Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Gitterrost verzinkt
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 264.2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 L
Material Polyethylen
Typ IBC Spill Pallet
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17836486
Unterlagen ansehen
asecos™
38647
1370.00 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17896346
Unterlagen ansehen
asecos™
38649
2530.00 mm
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständiger Korrosionsschutz
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
264.2 gal.
Polyethylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Gitterrost verzinkt