Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Gitterrost verzinkt
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 38649
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17896346
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständiger Korrosionsschutz
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
2530.00 mm
2530.00 mm
580.00 mm
1320.00 mm
177 kg
264.2 gal.
Polyethylen
99.61 in.
99.61 in.
22.83 in.
51.97 in.
390.21 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Gitterrost verzinkt > Width: 2530 mm