Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit PE Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 264.2 gal. |
Kapazität (metrisch) | 1000 L |
Material | Polyethylen |
Typ | IBC Spill Pallet |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17826496
|
asecos™
24157 |
1280.00 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17806396
|
asecos™
24160 |
2460.00 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17866426
|
asecos™
33570 |
3640.00 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Blau | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet |
264.2 gal. | |
Polyethylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit PE Gitterrost