Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit PE Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 24160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806396
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
2460.00 mm
2460.00 mm
485.00 mm
1800.00 mm
210 kg
264.2 gal.
Polyethylen
96.85 in.
96.85 in.
19.09 in.
70.87 in.
462.97 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit PE Gitterrost > Width: 2640 mm