Learn More
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsgestelle für PCR-Röhrchen
Hergestellt aus Polypropylen. Corning™ Axygen™ PCR-Aufbewahrungsgestelle nehmen 96 0.2 ml-PCR-Röhrchen auf. Deckel im Lieferumfang enthalten.
203.48 CHF - 380.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gestell, Mikroröhrchen |
---|---|
Enthält | Transparente Abdeckung aus Polycarbonat |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (0,2 und 0,5 ml) |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12587857
![]() |
Axygen™
R-96-PCR-FY |
Gelb fluoreszierend |
203.48 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12577857
![]() |
Axygen™
R-96-PCR-FSP |
Blau, grün, violett, rot, gelb fluoreszierend, Green, Red, Violet, Yellow |
380.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Polypropylen-Gestell für PCR-Röhrchen
- Fasst 96 0.2 ml-PCR-Röhrchen
- Erhältlich in mehreren Farben
- Deckel im Lieferumfang enthalten
- Verpackt zu fünf Stück pro Packung und fünf Packungen pro Karton. Die Spectrum-Packung enthält fünf Gestelle jeder fluoreszierenden Farbe
Spezifikation
Gestell, Mikroröhrchen | |
Nicht autoklavierbar | |
Polycarbonat | |
25/Karton |
Transparente Abdeckung aus Polycarbonat | |
Röhrchen (0,2 und 0,5 ml) | |
96 |