Learn More
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsgestelle für PCR-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus Polypropylen. Corning™ Axygen™ PCR-Aufbewahrungsgestelle nehmen 96 0.2 ml-PCR-Röhrchen auf. Deckel im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Axygen™ R-96-PCR-FY
193.31 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12587857
  • 203.48 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 13-10-2025
Beschreibung
Polypropylen-Gestell für PCR-Röhrchen
  • Fasst 96 0.2 ml-PCR-Röhrchen
  • Erhältlich in mehreren Farben
  • Deckel im Lieferumfang enthalten
  • Verpackt zu fünf Stück pro Packung und fünf Packungen pro Karton. Die Spectrum-Packung enthält fünf Gestelle jeder fluoreszierenden Farbe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transparente Abdeckung aus Polycarbonat
Nicht autoklavierbar
Röhrchen (0,2 und 0,5 ml)
96
5/Packung
Gestell, Mikroröhrchen
Gelb fluoreszierend
Polycarbonat
25/Karton
25/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Aufbewahrungsgestelle für PCR-Röhrchen > 96 Wells; fluoreszierendes Gelb