Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
Marke: Quickfit FR5/1S
87.51 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
- Hochwertiger Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
- Umfassendes Sortiment von 46 Kolben mit 5 bis 10,000 ml
- Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borosilikatglas | |
Kurz | |
Rund |
5 ml | |
65 mm | |
14/23 | |
25 mm |