Learn More
Thermo Scientific™ PCC-54™ Detergenzkonzentrat
Eine Laborreinigungslösung für Laborartikel, Oberflächenmaterialien und Glaswaren, einschließlich Bechern, Pipetten, Linsen, Spiegel; RBS-35 Alternative.
160.00 CHF - 441.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produktlinie | PCC-54™ |
Material | Frei von PCC-P, 2 % bis 20 % Lösung |
Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C. |
Beschreibung | PCC-54 Detergenzkonzentrat |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11893865
|
Thermo Scientific™
72288 |
3 l | Je 1 |
160.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10628834
|
Thermo Scientific™
72289 |
3 l | 4 Packungen |
441.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ PCC-54 Detergenzkonzentrat ist ein allgemeines Reinigungsmittel für viele Laboroberflächenmaterialien und Glaswaren, einschließlich Linsen, Spiegel und Reflektoren.
Leistungsmerkmale:
- Entfernung von Blutrückständen aus Glas- oder Kunststoffbehältern und -kolben, farbige Farbstoffe aus Porzellanmörtel und -pfisteln, HIV-Virus aus Glaswaren, Tischplatten und Bodenbelägen. Zur Entfernung von Radioisotopen auf kontaminierten Tischplatten
- Spült sauber, bietet sicher zu handhabende, filmfreie Oberflächen und PCC-Pfree enthält keine Phosphate, die der Umwelt schaden können. Verwenden Sie eine 2 % bis 20 %-Lösung bei 50 °C, um hartnäckige biologische Rückstände zu entfernen
Spezifikation
Flüssig | |
Frei von PCC-P, 2 % bis 20 % Lösung | |
PCC-54 Detergenzkonzentrat |
PCC-54™ | |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C. | |
3 l |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.