Learn More
Thermo Scientific™ PCC-54™ Detergenzkonzentrat
Eine Laborreinigungslösung für Laborartikel, Oberflächenmaterialien und Glaswaren, einschließlich Bechern, Pipetten, Linsen, Spiegel; RBS-35 Alternative.
Marke: Thermo Scientific™ 72289
387.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ PCC-54 Detergenzkonzentrat ist ein allgemeines Reinigungsmittel für viele Laboroberflächenmaterialien und Glaswaren, einschließlich Linsen, Spiegel und Reflektoren.
Leistungsmerkmale:
- Entfernung von Blutrückständen aus Glas- oder Kunststoffbehältern und -kolben, farbige Farbstoffe aus Porzellanmörtel und -pfisteln, HIV-Virus aus Glaswaren, Tischplatten und Bodenbelägen. Zur Entfernung von Radioisotopen auf kontaminierten Tischplatten
- Spült sauber, bietet sicher zu handhabende, filmfreie Oberflächen und PCC-Pfree enthält keine Phosphate, die der Umwelt schaden können. Verwenden Sie eine 2 % bis 20 %-Lösung bei 50 °C, um hartnäckige biologische Rückstände zu entfernen
Spezifikation
Flüssig | |
Frei von PCC-P, 2 % bis 20 % Lösung | |
PCC-54 Detergenzkonzentrat | |
3 l |
PCC-54™ | |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C. | |
4 Packungen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SPECS | Analysenzertifikat | 21/10/2022 | 72289 |