Learn More
Thermo Scientific™ PCC-54™ Detergenzkonzentrat
Eine Laborreinigungslösung für Laborartikel, Oberflächenmaterialien und Glaswaren, einschließlich Bechern, Pipetten, Linsen, Spiegel; RBS-35 Alternative.
Marke: Thermo Scientific™ 72288
145.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ PCC-54 Detergenzkonzentrat ist ein allgemeines Reinigungsmittel für viele Laboroberflächenmaterialien und Glaswaren, einschließlich Linsen, Spiegel und Reflektoren.
Leistungsmerkmale:
- Entfernung von Blutrückständen aus Glas- oder Kunststoffbehältern und -kolben, farbige Farbstoffe aus Porzellanmörtel und -pfisteln, HIV-Virus aus Glaswaren, Tischplatten und Bodenbelägen. Zur Entfernung von Radioisotopen auf kontaminierten Tischplatten
- Spült sauber, bietet sicher zu handhabende, filmfreie Oberflächen und PCC-Pfree enthält keine Phosphate, die der Umwelt schaden können. Verwenden Sie eine 2 % bis 20 %-Lösung bei 50 °C, um hartnäckige biologische Rückstände zu entfernen
Spezifikation
Flüssig | |
Frei von PCC-P, 2 % bis 20 % Lösung | |
PCC-54 Detergenzkonzentrat | |
3 l |
PCC-54™ | |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C. | |
Je 1 |
Sicherheit und Handhabung
- PCC-54 Detergent Concentrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: tetrapotassium pyrophosphate, sodium carbonate, Isotridecanol, ethoxylated, Sodium hypochlorite, 4-N