Learn More
Thermo Scientific™ PC300 Einhängethermostate
Thermo Scientific™ PC201 Einhängethermostate verfügen über eine Heizkapazität von 3,0 kW, einer Pumpe aus 100 % Edelstahl mit Keramikrotoren sowie eine hohe Leistung bei extremen Temperaturen von -50 °C bis +300 °C.
4813.95 CHF - 5155.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS |
---|---|
Kommunikation | USB |
Flussrate | 24 l/min |
Pumpentyp | Druckpumpe/Saugpumpe |
Temperaturbereich | -50 °C° bis +300 °C° |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11914569
|
Thermo Scientific™
1590005B |
PC300 | 200/230 V | 50/60Hz |
4813.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12692825
|
Thermo Scientific™
1590025 |
PC300 w / Bridget | 200/230 V | 50/60Hz |
5155.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ PC201 Einhängethermostate verfügen über eine Heizkapazität von 3,0 kW, einer Pumpe aus 100 % Edelstahl mit Keramikrotoren sowie eine hohe Leistung bei extremen Temperaturen von -50 °C bis +300 °C.
Zu den Funktionen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie einfach die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend regeln können.
- Maximale Temperatur: 300 °C Temperaturstabilität: 0,015 3,0 kW Heizkapazität für steilere Aufheizkurve Pumpe aus 100 % Edelstahl mit Keramikrotoren Druck-/Saugpumpe mit einem Druck von 560 mbar und einer maximalen Flussrate von 24 l/min Heizleistung 1,2 kW Externe Temperaturregelung über PT100-Sensoranschluss Anwendungs-Schwellenwertalarme zum Schutz von Experimenten Obere und untere Temperaturgrenzen Sieben Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Chinesisch und Japanisch) Zehn Rampenprogramme mit Bearbeitung bei laufendem Betrieb oder im Pause-Modus USB-Anschluss für Fernsteuerung Echtzeituhr Multifunktionsanschluss für – Druckerhöhungspumpe (1 bar zusätzlich) – Booster-Funktion (2 kW zusätzlich) – Vorrichtung zum automatischen Nachfüllen – Magnetventilbox (z. B. Steuerung der Leitungswasserkühlung)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS | |
24 l/min | |
-50 °C° bis +300 °C° | |
500mbar/8.12psi | |
0.01 ° C | |
9.2 in. | |
7,4 in. | |
16,6 in. | |
£ 10,4 | |
200/230 V 50/60 Hz | |
50/60Hz |
USB | |
Druckpumpe/Saugpumpe | |
3 kW | |
300 ° C | |
23,3 x 18,9 x 42,1 cm (9,2 x 7,4 x 16,6 in.) | |
23.3cm | |
18.9cm | |
42.1cm | |
4.7kg | |
200/230 V |