Learn More
Thermo Scientific™ PC300 Einhängethermostate
Thermo Scientific™ PC201 Einhängethermostate verfügen über eine Heizkapazität von 3,0 kW, einer Pumpe aus 100 % Edelstahl mit Keramikrotoren sowie eine hohe Leistung bei extremen Temperaturen von -50 °C bis +300 °C.
Marke:  Thermo Scientific™ 1590005B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11914569
  • 4813.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS
24 l/min
-50 °C° bis +300 °C°
500mbar/8.12psi
300 ° C
23,3 x 18,9 x 42,1 cm (9,2 x 7,4 x 16,6 in.)
23.3cm
18.9cm
42.1cm
4.7kg
200/230 V
USB
Druckpumpe/Saugpumpe
3 kW
PC300
0.01 ° C
9.2 in.
7,4 in.
16,6 in.
£ 10,4
200/230 V 50/60 Hz
50/60Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PC300 Einhängethermostate >