Learn More
Thermo Scientific™ PC200 Einhängethermostate
Thermo Scientific™ PC200 Einhängethermostate sind hervorragend für Anwendungen geeignet, die eine ausgefeilte Steuerung, Multi-Rampenprogrammierung und hohe Leistung bei extremen Temperaturen in einem Bereich von -50 °C bis +200 °C erfordern.
4482.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS |
---|---|
Kommunikation | USB |
Flussrate | 24 l/min |
Pumpentyp | Druckpumpe/Saugpumpe |
Temperaturbereich | 13°bis 300 °C |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12612835
|
Thermo Scientific™
1570025 |
PC200 mit Bridget | 200/230 V | 50/60Hz |
4482.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ PC200 Einhängethermostate sind hervorragend für Anwendungen geeignet, die eine ausgefeilte Steuerung, Multi-Rampenprogrammierung und hohe Leistung bei extremen Temperaturen in einem Bereich von -50 °C bis +200 °C erfordern.
Zu den Funktionen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie einfach die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend regeln können.
- Maximale Temperatur: 200 °C Temperaturstabilität: 0,015 Druck-/Saugpumpe mit einem Druck von 560 mbar und maximalen Flussrate von 24 l/min Heizkapazität 1,2 kW Externe Temperaturregelung über PT100-Sensoranschluss Anwendungs-Schwellenwertalarme zum Schutz von Experimenten Obere und untere Temperaturgrenzen Sieben Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Chinesisch und Japanisch) Zehn Rampenprogramme mit Bearbeitung bei laufendem Betrieb oder im Pause-Modus USB-Anschluss für Fernsteuerung Echtzeituhr Multifunktionsanschluss für - Druckerhöhungspumpe (1 bar zusätzlich) – Booster-Funktion (2 kW zusätzlich) – Vorrichtung zum automatischen Nachfüllen – Magnetventilbox (z. B. Steuerung der Leitungswasserkühlung)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS | |
24 l/min | |
13°bis 300 °C | |
500mbar/8.12psi | |
0.01 ° C | |
9.2 in. | |
7,4 in. | |
16,6 in. | |
50/60Hz |
USB | |
Druckpumpe/Saugpumpe | |
2 kW/1,2 kW | |
3/FL | |
23,3 x 18,9 x 42,1 cm (9,2 x 7,4 x 16,6 in.) | |
23.3cm | |
18.9cm | |
42.1cm |