Learn More
Thermo Scientific™ PC200 Einhängethermostate
Thermo Scientific™ PC200 Einhängethermostate sind hervorragend für Anwendungen geeignet, die eine ausgefeilte Steuerung, Multi-Rampenprogrammierung und hohe Leistung bei extremen Temperaturen in einem Bereich von -50 °C bis +200 °C erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 1570025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12612835
  • 4482.30 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Beschreibung
Thermo Scientific™ PC200 Einhängethermostate sind hervorragend für Anwendungen geeignet, die eine ausgefeilte Steuerung, Multi-Rampenprogrammierung und hohe Leistung bei extremen Temperaturen in einem Bereich von -50 °C bis +200 °C erfordern.
Zu den Funktionen zählen eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie einfach die Temperatur Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend regeln können.
  • Höchsttemperatur: 300 °C
  • Temperaturgenauigkeit: 0,015
  • Druck-/Saugpumpe mit 560 mbar Druck und Flussrate von 24 l/min
  • Heizleistung 1,2 kW
  • Externe Temperatursteuerung über PT100-Sensoranschluss
  • Anwendungs-Schwellenwertalarme zum Schutz von Experimenten
  • Obere und untere Temperaturgrenze
  • Sieben Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch und Japanisch)
  • Zehn Rampenprogramme mit Bearbeitung bei laufendem Betrieb oder im Pause-Modus
  • USB-Anschluss für Fernsteuerung
  • Echtzeituhr
    • Multifunktionsanschluss für
    • Druckerhöhungspumpe (1 bar zusätzlich)
    • Zusatzheizung (2 kW zusätzlich)
    • Vorrichtung zum automatischen Nachfüllen
    • Magnetventilbox (z. B. Steuerung der Leitungswasserkühlung)
Bestellinformationen:
Enthält: 8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Brückenaufsatz (nur –0022 und –0025), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC200 w / Brücke ; 200-230V/50-60Hz
USB
Druckpumpe/Saugpumpe
2 kW/1,2 kW
PC200 mit Bridget
0.01 ° C
9.2 in.
7,4 in.
16,6 in.
200/230 V 50/60 Hz
50/60Hz
CE-Kennzeichnung, UL-Zertifikat, CSA, RoHS
24 l/min
13°bis 300 °C
500mbar/8.12psi
3/FL
23,3 x 18,9 x 42,1 cm (9,2 x 7,4 x 16,6 in.)
23.3cm
18.9cm
42.1cm
200/230 V
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PC200 Einhängethermostate > PC200 mit Brückenaufsatz; Höchsttemp.:200 °C; 200 bis 230 V / 50 bis 60 Hz