Learn More
PBS, 10X-Lösung, molekularbiologische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Für die biologische Forschung. Thermo Scientific™ PBS,10x-Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, wird durch 0.2 μm gefiltert und in haltbare, quadratische Nalgene Flaschen abgefüllt und aufrecht in Kartons verpackt.
45.93 CHF - 170.63 CHF
Spezifikation
Zusammensetzung 80,6 mM Natriumphosphat, 19,4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1,37 M NaCl in hochreinem dH2O
pH 7,4
Form Lösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15815418
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
J75889.AE
100 mL
45.93 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15825418
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
J75889.K2
1 l
91.87 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15835418
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
J75889.K8
5 l
170.63 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Besteht aus 80.6 mM Natriumphosphat, 19.4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1.37 M NaCl in hochreinem dH2O
  • Gefiltert und dosiert in robuste, quadratische Nalgene Flaschen und aufrecht stehenden Karton mit praktischem Auslauf
  • Auf 1X mit hochreinem dH2O verdünnen, um eine Lösung aus 10 mM Phosphat zu erhalten
Spezifikation
Spezifikation
80,6 mM Natriumphosphat, 19,4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1,37 M NaCl in hochreinem dH2O
7,4
Lösung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
PBS, 10X-Lösung, molekularbiologische Qualität, Thermo Scientific Chemicals