Learn More
PBS, 10X-Lösung, molekularbiologische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Für die biologische Forschung. Thermo Scientific™ PBS,10x-Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, wird durch 0.2 μm gefiltert und in haltbare, quadratische Nalgene Flaschen abgefüllt und aufrecht in Kartons verpackt.
Marke: Thermo Scientific J75889.K2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Besteht aus 80.6 mM Natriumphosphat, 19.4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1.37 M NaCl in hochreinem dH2O
- Gefiltert und dosiert in robuste, quadratische Nalgene Flaschen und aufrecht stehenden Karton mit praktischem Auslauf
- Auf 1X mit hochreinem dH2O verdünnen, um eine Lösung aus 10 mM Phosphat zu erhalten
Spezifikation
1 l | |
80,6 mM Natriumphosphat, 19,4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1,37 M NaCl in hochreinem dH2O | |
7,4 | |
Lösung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PBS, 10X-Lösung, molekularbiologische Qualität, Thermo Scientific Chemicals > 1 l, Nalgene-Flasche