Learn More
MP Biomedicals™ Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (10X) ohne Calcium und ohne Magnesium
Stammlösung zur Herstellung von 1X D-PBS in Wasser mit Zellkulturqualität.
Marke:  MP Biomedicals™ 091960454
35.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24341" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11404845
  • 44.90 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Dulbecco phosphatgepufferte Salzlösung, 10X, ist eine Stammlösung zur Herstellung von 1x DPBS in Wasser mit Zellkulturqualität.D-PBS wird zum Waschen von Zellen während der Präparation und der seriellen Übertragung verwendet.Die Phosphatpufferung hält den pH-Wert im physiologischen Bereich aufrecht.Calcium und Magnesium erleichtern die Zellbindung und Verklumpung.DPBS ohne diese Ionen kann zum Waschen und Spülen suspendierter Zellen verwendet werden.Dient zum Waschen von Zellen während der Präparation und der seriellen Übertragung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Kalzium, ohne Magnesium
10 X
500 ml
6,5 bis 7,5
Lösung
500 ml
Dulbecco PBS
Flüssigkeit (als 10X) Anorganische Salze: Kaliumchlorid [KCl]: 2.000,00 mg/l; Kaliumphosphat monobasisch [KH2PO4]: 2.000,00 mg/l; Natriumchlorid [NaCl]: 80.000,00 mg/l; Natriumphosphat dibasisch [Na2HPO4]: 11.500,00 mg/l
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (10X) ohne Calcium und ohne Magnesium > D-PBS ohne Calcium und ohne Magnesium, 500 ml
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.