Learn More
KARTELL Pasteur-Pipette
These disposable Pasteur Pipettes are ideal for the precise transfer of samples.
27.90 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylene |
---|---|
Farbe | Clear |
Länge (metrisch) | 150 mm |
Typ | Pasteurpipette |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Tropfen/ml | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Tropfen/ml | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17848085
|
KARTELL
00329/1 |
4 mL | Steril | 28 |
85.75 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10274991
|
KARTELL
0032900 |
4.4 mL | Steril | N/A | |||||||
17818085
|
KARTELL
00330/1 |
3.5 mL | Steril | 23 |
85.75 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10275231
|
KARTELL
0033000 |
5.4 mL | Steril | N/A | |||||||
17838085
|
KARTELL
00334/1 |
7 mL | Steril | 21 |
85.75 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17808085
|
KARTELL
88335/1 |
4 mL | Unsteril | 28 |
27.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17828085
|
KARTELL
88336/1 |
5 mL | Unsteril | 23 |
27.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Disposable PE pipette with bulb and graduations.
- The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
- Sterile pipettes individually wrapped.
Spezifikation
Polyethylene | |
150 mm | |
Single-use |
Clear | |
Pasteurpipette |