Learn More
KARTELL Pasteur-Pipette
These disposable Pasteur Pipettes are ideal for the precise transfer of samples.
Marke: KARTELL 0033000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Disposable PE pipette with bulb and graduations.
- The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
- Sterile pipettes individually wrapped.
Spezifikation
Polyethylene | |
Yes | |
Clear | |
150 mm | |
Single-use |
Steril | |
1 mL | |
5.4 mL | |
Pasteurpipette | |
Sterile |