Learn More
Checkers Park-It™, Black/Yellow
The rubber Park-It™ Parking Curb is used to effectively guide cars when pulling into a parking place. It is profiled at 10 cm high, safeguarding potential damage to today’s low, front-end car designs. They are more resistant than concrete or plastic curbs.
46.00 CHF - 76.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Gelb |
---|---|
Material | Recyceltes Gummi |
Breite (metrisch) | 15 cm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17792308
|
Checkers
GNRS1310YB |
90 cm |
46.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17722318
|
Checkers
GNRS1410YB |
120 cm |
59.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17742318
|
Checkers
GNRS1610YB |
180 cm |
76.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- The Park-It™ parking curb is constructed of 100% recycled rubber and is used to effectively guide cars when pulling into a parking stall
- It is profiled at 10 cm high, safeguarding potential damage to today's low, front-end car designs
- Unlike concrete or plastic, which necessitate frequent replacements, the Park-It™'s recycled rubber construction makes it safer and more durable
- In-moulded highway reflective tape (available in yellow or white) ensures visibility and pedestrian safety
- The Park It™ comes with pre-moulded holes and can be shipped with rebar spikes or lag bolts for installation
- They are lightweight (16 kg for an 18 cm Park-It™) and flexible; conforming to the contour of uneven road surfaces
- Park-It™ parking curbs are available in 90 cm, 120 cm and 180 cm lengths and are covered by a 3-year warranty; 1 year on the tape (under normal use)
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
Recyceltes Gummi | |
15 cm |