Learn More
Checkers Park-It™, Black/Yellow
The rubber Park-It™ Parking Curb is used to effectively guide cars when pulling into a parking place. It is profiled at 10 cm high, safeguarding potential damage to today’s low, front-end car designs. They are more resistant than concrete or plastic curbs.
Marke: Checkers GNRS1310YB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Park-It™ Parkplatzbegrenzung besteht zu 100 % aus recyceltem Gummi und führt Fahrzeuge beim Einparken auf einen Parkplatz.
- Die profilierte und 10 cm hohe Begrenzung schützt vor möglichen Schäden, insbesondere Fahrzeuge mit einer heute üblichen tiefliegenden Fahrzeugfront.
- Im Gegensatz zu Begrenzungen aus Beton oder Kunststoff, die häufig ersetzt werden müssen, ist die Park-It™ Parkplatzbegrenzung aus recyceltem Gummi sicherer und langlebiger.
- Das eingegossene reflektierende Band (in Gelb oder Weiß erhältlich) sorgt für Sichtbarkeit und Sicherheit für Fußgänger.
- Die Park It™ hat vorgeformte Löcher und kann mit Bewehrungsnägeln oder Ankerschrauben zur Befestigung geliefert werden.
- Die Begrenzungen sind leichtgewichtig (eine 18 cm lange Park-It™ wiegt 16 kg) und flexibel und passen sich daher an die Kontur unebener Straßenoberflächen an.
- Park-It™ Parkplatzbegrenzungen sind in Längen von 90 cm, 120 cm und 180 cm erhältlich. Auf die Begrenzungen gibt es eine Garantie von 3 Jahren bzw. von 1 Jahr auf das Band (bei normaler Verwendung).
Spezifikation
35 in. | |
15 cm | |
Recyceltes Gummi |
90 cm | |
Schwarz, Gelb | |
Parkplatzbegrenzung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Checkers Park-It™, Black/Yellow > Parkplatzbegrenzung, Länge: 90 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur