Learn More
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10655692
Zum Warenkorb hinzufügen
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10655692
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10655692
Marke: Fisher Chemical P/0400/17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Paraffinflüssigkeit, Pure, Water White, d=0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
MDL-Nummer 131611
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9566064
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt -9°C
Siedepunkt 310°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdichte >2 at 101kPa
Viskosität >19 St (40°C)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberP/0400/25,P/0400/17
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin, liquid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical >