Learn More
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
Paraffinflüssigkeit, Pure, Water White, d=0,83-0,86
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -6°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 310°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Dampfdichte | >2 |
Viskosität | 7.4 to 14.5 at 40°C |
Physikalische Form | Flüssigkeit/Viskose Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Paraffin, liquid
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur