Learn More
Motic™ Panthera E2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop
Konzipiert für das akademische Labor und Freiluft. Nutzerfreundlich, mit robuster Mechanik und präziser Optik. Leicht zu verstauen, mit freier Handhabung dank Akku-Stromversorgung.
1135.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Eyepiece Weitfeld N-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden
Kopfausführung Siedentopf Binokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt
Beleuchtungsart Durchlicht-Fixed-Köhler-LED 1 W mit Helligkeitsregulierung
Produktlinie Panthera
Produkttyp Panthera E2 Aufrechtes biologisches binokulares Mikroskop
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17435629
Unterlagen ansehen
Motic™
1100104601111
Panthera E2 Trinokular 4x, 10x, 40x, 100x Öl 40X, 100X, 400X, 1000X
1300.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17629820
Unterlagen ansehen
Motic™
1100104601112
Panthera E2 Binokular 4x, 10x, 40x 40x, 100x, 400x
1135.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Panthera E2 hat nur eins im Sinn: Beste Bildqualität in der Ausbildung, effizientes Schulen durch instruktive Bildinformation. Platzsparend verstaubar dank drehbarem Tubus liefert dieses Mikroskop mit seinen Plan UC Objektiven für diese Liga unübertroffene Bilder. Der geringe Stromverbrauch der 1 W LED-Beleuchtung erlaubt stromsparendes Arbeiten.
  • Trinokulartubus, Siedentopf Typ, 25º Einblickwinkel, 360º drehbar, Tubus 180º schwenkbar (Strahlenteilung 50:50 feststehend)
  • Weitfeld Brillenträger-Okulare UC-WF10X/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
  • 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
  • LED-Anzeige Beleuchtungsintensität
  • Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
  • Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
  • Fokussierbarer N.A. 0,90 Abbe Kondensor mit Irisblende und Schieber-Schlitz regelbare LED-Beleuchtung
  • USB-Port für Kamera-Stromversorgung
  • Netzteil 100-240 V, VDE-Stecker (CE)
  • Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzhülle
Spezifikation
Spezifikation
Weitfeld N-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden
Durchlicht-Fixed-Köhler-LED 1 W mit Helligkeitsregulierung
Panthera E2 Aufrechtes biologisches binokulares Mikroskop
7,5 kg
Siedentopf Binokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt
Panthera
Infinite
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Panthera E2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop